Läs mer
Thermo Scientific™ Ethidium Bromidlösning (0,625 mg/ml)
Produktkod. 11846714 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
11846714 5 ml
1 options
Produktkod. 11846714 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 17896
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Visualisera DNA fluorescerande i en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar med dessa utspädda (0,625 mg/ml) eller koncentrerade (10 mg/ml) etidiumbromidlösningar.
Thermo Scientific™ Pierce Ethidium Bromid finns tillgänglig som både utspädda (0,625 mg/ml) och mer koncentrerade (10 mg/ml) lösningar för att rymma de flesta molekylärbiologiska tillämpningar för fluorescerande DNA-visualisering.
Thermo Scientific™ Pierce Ethidium Bromid finns tillgänglig som både utspädda (0,625 mg/ml) och mer koncentrerade (10 mg/ml) lösningar för att rymma de flesta molekylärbiologiska tillämpningar för fluorescerande DNA-visualisering.
Höjdpunkter:
0,625 mg/ml EtBr-lösning:
  • Varje droppe innehåller μ25 g etidiumbromid och är idealisk för en 50 ml agarosgel
  • Efter tillsats av en droppe lösning per 50 ml gel blir den slutliga koncentrationen av EtBr 0,5 μg/ml, vilket är den rekommenderade koncentrationen för elektrofores av nukleinsyror
  • Kan även användas som löpbuffert eller för färgning av geler efter elektrofores
10mg/ml EtBr-lösning:
  • Ett säkert och bekvämt sätt att använda etidiumbromid samtidigt som exponeringen minimeras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur, skyddat från ljus.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne Ethidium bromid
Kvantitet 5 ml
Målmolekyl RNA, DNA
Produkttyp Ethidium Bromidlösning