Läs mer
Thermo Scientific™ Ethidium Bromidlösning (10 mg/ml)
Produktkod. 11856714 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet unitSize
11856714 5 x 10 ml Paket med 5
1 options
Produktkod. 11856714 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 17898
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Visualisera DNA fluorescerande i en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar med dessa utspädda (0,625 mg/ml) eller koncentrerade (10 mg/ml) etidiumbromidlösningar.
Thermo Scientific™ Pierce Ethidium Bromid finns tillgänglig som både utspädda (0,625 mg/ml) och mer koncentrerade (10 mg/ml) lösningar för att rymma de flesta molekylärbiologiska tillämpningar för fluorescerande DNA-visualisering.
Thermo Scientific™ Pierce Ethidium Bromid finns tillgänglig som både utspädda (0,625 mg/ml) och mer koncentrerade (10 mg/ml) lösningar för att rymma de flesta molekylärbiologiska tillämpningar för fluorescerande DNA-visualisering.
Höjdpunkter:
0,625 mg/ml EtBr-lösning:
  • Varje droppe innehåller μ25 g etidiumbromid och är idealisk för en 50 ml agarosgel
  • Efter tillsats av en droppe lösning per 50 ml gel blir den slutliga koncentrationen av EtBr 0,5 μg/ml, vilket är den rekommenderade koncentrationen för elektrofores av nukleinsyror
  • Kan även användas som löpbuffert eller för färgning av geler efter elektrofores
10mg/ml EtBr-lösning:
  • Ett säkert och bekvämt sätt att använda etidiumbromid samtidigt som exponeringen minimeras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur, skyddat från ljus.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne Ethidium bromid
Kvantitet 5 x 10 ml
Målmolekyl RNA, DNA
Produkttyp Ethidium Bromidlösning
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethidium Bromide Solution (10 mg/ml)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylp henantridinium bromide