Läs mer
Thermo Scientific™ Etylenglykol
Produktkod. 10454355 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200 mL
Förpackningsstorlek:
200ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10454355 200 mL 200ml
1 options
Produktkod. 10454355 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 29810
 Begränsad artikel
I lager
Speciellt renad 50 % etylenglykollösning för att ge frostskydd och frysförvaringsstabilitet för antikropp-enzymkonjugat.
Thermo Scientific Pierce Etylenglykollösning ger exceptionellt frostskyddsskydd och lagringsstabilitet för antikropp-enzymkonjugat eftersom den renas för att ta bort föroreningar som vanligtvis förekommer i traditionella glycerollager.
Höjdpunkter:
  • Speciellt renad för att ta bort orenheter som aldehyder, peroxider, järn och UV-absorberande kolväten
  • Lämplig för enzymlagring utan oro för att förlora enzymaktivitet
  • Stabil i månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 200 mL
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene Glycol, 50% Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene Glycol