Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Far-Western Blot Kit för biotinylerade proteiner
Produktkod. 10678644 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
220 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10678644 220 ml 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10678644 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Upptäck proteiner i geler eller på membran via interaktion med biotinmärkta betesproteiner som primära prober.
Thermo Scientific™ Pierce Far-Western Blot Kit för biotinylerade proteiner möjliggör Western blot-detektion i gel eller på membran av målproteiner via interaktion med biotinmärkta testproteiner som primära prober.
Detta västerländska blottingkit tillhandahåller reagenser och protokoll som krävs för att undersöka målproteiner tack vare deras interaktion med en specifik bindningspartner, som forskaren tillhandahåller i renad, biotinylerad form. Kitet är framgångsrikt för analys av protein-protein-interaktioner där målproteinerna (bytes-) kan bindas efter att de separerats med gelelektrofores. Kitet innehåller reagenser och procedurer för probering och kemiluminescerande detektion med blod eller direkt från minigeler.
Höjdpunkter:
  • On-membran- eller in-gel-detektionsalternativ – på membranet ger större känslighet; in-gel-detektering går snabbare och förhindrar problem kopplade till ofullständig eller ineffektiv överföring
  • Icke-radioaktivt alternativ för fjärran västlig analys – Tillförlitlig och känslig biotin/streptavidin-HRP-kemi kombinerat med kemiluminescerande detektion erbjuder ett praktiskt och säkert alternativ till radiomärkning av betesproteinet
  • Användbart interaktionsområde – effektivt för interaktionspar som har måttliga till starka bindningsassociationer mellan bytet och det biotinylerade betesproteinet
  • Primär antikroppsfri detektion – använder ett biotinylerat protein som prob, vilket eliminerar behovet av primära antikroppar eller ens förkunskap om mål-proteinidentiteter
  • Kompatibel med både SDS-PAGE och naturliga geler – ger möjlighet att undersöka bytesproteiner i en mer naturlig miljö eftersom reducerade eller denaturerande system inte alltid tillåter den avsedda interaktionen
  • Reducerade icke-specifika bindande – biotin/streptavidin-HRP-system visar mindre ospecifik bindning jämfört med antikroppar riktade mot betesproteinet
  • Kompatibla med proteinfärgningsgeler – kan användas för total proteinfärgning efter det in-gel kemiluminescerande detektionssteget, vilket eliminerar behovet av att köra två geler
Innehåller:
Streptavidin-HRP, utspädningsbuffert, PBS-paket, stabil peroxid- och luminolförstärkare kemiluminescerande substrat, tvättmedel och förskurna cellofanark
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Kit
Detektionsmetod Kemiluminescens
Produktlinje Pierce
Kvantitet 220 ml
Substrat Streptavidin-HRP
Reaktivitet Alla arter
Tillräckligt för 10 minigeler
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 10 minigel- eller blotexperiment med en biotinylerad proteinsond
• Streptavidin-HRP-konjugat, 0,1 mg
• Spädningsbuffert (10X), 50 ml
• PBS-förpackningar (vardera ger 500 ml), 17 förpackningar
• Luminol Enhancer, 55 ml
• Stabil peroxidbuffert, 55 ml
• Surfact-Amps 20 Tvättmedelslösning, 6 x 10 ml
• Förskuren cellofan, 10 ark Förvara
kit vid 4 °C.