Beskrivning
Optimera Western blotting-system genom att minska både bakgrundssignalen och inkubationstiden jämfört med traditionella blockeringsmedel med Thermo Scientific™ Pierce Fast Blocking Buffer, en färdig blockeringslösning.
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
Snabb– använd båda buffertarna för att förkorta den typiska Western blot-utvecklingen med över 2 timmar
Enkel– optimerat protokoll gör Western blot-analys enklare än någonsin
Låg bakgrund– ger resultat jämförbara med klassiska Western blotting-buffertar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tvättbuffert |
| Beskrivning | Pierce Snabbtvättsbuffert, 10X |
| För användning med (applikation) | Västlig blot |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 1 l |
Säkerhet och hantering
- Pierce Fast Wash Buffer, 10X
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride, trometamol, Poly(oxy-1,2-ethanediyl),,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-