Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Snabbblockerande buffert
Produktkod. 13474289 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13474289 500 ml 500ml
13494289 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13474289 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37575
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Optimera västerländska blottningssystem genom att minska både bakgrundssignal och inkubationstid jämfört med traditionella blockeringsmedel med Thermo Scientific™ Pierce Fast Blocking Buffer, en färdig blockeringslösning.
Pierce Fast Blocking Buffer blockerar effektivt och pålitligt västra blottar på bara fem minuter för att ge lågbakgrundsresultat för traditionella västerländska blottningsprotokoll.
Pierce Fast Blocking Buffer effektiviserar western blot-protokoll genom att erbjuda konsekvent, högkvalitativ blockering för nitrocellulosa- eller PVDF-membran på bara fem minuter, vilket ger resultat jämförbara med traditionella blockerare. Blockerings- och sonderingssteg med Fast Blocking Buffer förhindrar ospecifik bindning av detektionsantikroppar under probing-steg men möjliggör specifik detektion. Pierce Fast Wash Buffer ger effektiv membrantvätt efter inkubation med en primär och sekundär antikropp för att effektivt förkorta den totala tvätttiden till 20 minuter (från de typiska 90 minuterna). Denna buffert är kompatibel med antikroppar och biotin-avidin-system, samt både nitrocellulosa- och PVDF-membran.
Relaterade produkter
Pierce Snabbtvättsbuffert, 10X (Cat. Nr. 37577)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Blockerande buffert
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Västlig blot
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml