Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Snabbblockerande buffert
Produktkod. 13494289 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13494289 100 ml 100ml
13474289 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13494289 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37576
Optimera Western blotting-system genom att minska både bakgrundssignalen och inkubationstiden jämfört med traditionella blockeringsmedel med denna färdiga blockeringslösning.
Optimera Western blotting-system genom att minska både bakgrundssignalen och inkubationstiden jämfört med traditionella blockeringsmedel med Thermo Scientific™ Pierce Fast Blocking Buffer, en färdig blockeringslösning.
Ytterligare information och onlinebeställning
Pierce Fast Blocking Buffer effektiviserar Western blot-protokoll genom att tillhandahålla konsekvent blockering av hög kvalitet för nitrocellulosa- eller PVDF-membran på bara 5 minuter. Blockerings- och sonderingssteg med snabbblockerande buffert förhindrar ospecifik bindning av detektionsantikroppar under sonderingssteg men tillåter specifik detektion. Pierce Fast Wash Buffer ger effektiv membrantvättning efter inkubation med en primär och sekundär antikropp för att effektivt förkorta den totala tvätttiden till 20 minuter (från de typiska 90 minuterna). Dessa två buffertar är kompatibla med antikroppar och biotin-avidinsystem, såväl som både nitrocellulosa- och PVDF-membran. Blockeringsbufferten ger snabb och effektiv blockering på bara fem minuter samtidigt som den ger resultat som är jämförbara med traditionella blockerare för Western blots.
Höjdpunkter:
  • Snabb– använd båda buffertarna för att förkorta den typiska Western blot-utvecklingen med över 2 timmar
  • Enkel– optimerat protokoll gör Western blot-analys enklare än någonsin
  • Låg bakgrund– ger resultat jämförbara med klassiska Western blotting-buffertar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Blockerande buffert
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Western Blot
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml