Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kit, ECL Substrat
Produktkod. 10510024 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L kit
200 ml kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10510024 1 L kit -
10046053 200 ml kit 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10510024 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 35050
 Begränsad artikel
I lager
Optimerade reagenser som förkortar tiden för att utföra en typisk Western blot från 4 timmar till cirka 55 minuter.
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, ECL Substratet innehåller optimerade reagenser som förkortar tiden för att utföra en typisk Western blot från 4 timmar ner till cirka 55 minuter.
Kitet tillhandahåller alla reagenser som behövs för att slutföra en Western blot som sonderas med en primär antikropp från mus eller kanin. Protokollet kräver minimal praktisk tid och ger resultat jämförbara med klassisk Western blotting med ECL . Den medföljande Pierce ECL Substrat producerar en kemiluminescerande signal, som detekteras med fotografiska eller andra avbildningsmetoder. Blots kan exponeras upprepade gånger för film för att erhålla optimala resultat eller tas bort från den primära antikroppen och immunodetektionsreagenser och återprobas.
Höjdpunkter:
  • Snabb– all känslighet hos Pierce ECL substrat; sparar tre till fyra timmar jämfört med traditionella blottingmetoder
  • Bekväm– ingen dyr hårdvara eller extra bänkutrymme behövs; eliminerar problem med igensättning av membran
  • Ekonomisk– kostar ungefär samma som en klassisk Western blot; inga dyra förbrukningsvaror eller extrautrustning
  • Lätt– optimerade kit innehåller alla reagenser utom primär antikropp
  • Mångsidig– kit fungerar med primära antikroppar från både kanin och mus
Innehåller:
Kit innehåller alla reagenser för att utföra Western blöts som sonderas med primära antikroppar från mus och kanin, inklusive: Fast Western Antibody Diluent; Fast Western 10X tvättbuffert; Fast Western optimerat HRP-reagens; Pierce ECL Detektionsreagens 1; Pierce ECL Detektionsreagens 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Kit
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Pierce
Kvantitet 1 L kit
Konjugera HRP
Substrat Pepparrotsperoxidas
Reaktivitet Mus, kanin
Tillräckligt för 25 Mini Blots
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 25 miniblottar sonderade med primära antikroppar från mus eller kanin
• Fast Western Antibody Diluent, 500 ml
• Fast Western 10X tvättbuffert, 250 ml
• Fast Western optimerat HRP-reagens, 25 mL
• Pierce ECL Detektionsreagens 1, 125 mL
• Pierce ECL Detektionsreagens 2, 125 mL Förvaras
vid 4 °C.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fast Western Blot Kit, ECL Substrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Tris (hydroxymethyl) aminomethane, Nonidet