Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kit, ECL Substrat
Produktkod. p-4532061 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L kit
200 ml kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10046053 200 ml kit 1 uppsättning
10510024 1 L kit -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10046053 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 35055
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimerade reagenser som förkortar tiden för att utföra en typisk Western blot från 4 timmar till cirka 55 minuter.
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, ECL Substratet innehåller optimerade reagenser som förkortar tiden för att utföra en typisk Western blot från 4 timmar ner till cirka 55 minuter.
Kitet tillhandahåller alla reagenser som behövs för att slutföra en Western blot som sonderas med en primär antikropp från mus eller kanin. Protokollet kräver minimal praktisk tid och ger resultat jämförbara med klassisk Western blotting med ECL . Den medföljande Pierce ECL Substrat producerar en kemiluminescerande signal, som detekteras med fotografiska eller andra avbildningsmetoder. Blots kan exponeras upprepade gånger för film för att erhålla optimala resultat eller tas bort från den primära antikroppen och immunodetektionsreagenser och återprobas.
Höjdpunkter:
  • Snabb– all känslighet hos Pierce ECL substrat; sparar tre till fyra timmar jämfört med traditionella blottingmetoder
  • Bekväm– ingen dyr hårdvara eller extra bänkutrymme behövs; eliminerar problem med igensättning av membran
  • Ekonomisk– kostar ungefär samma som en klassisk Western blot; inga dyra förbrukningsvaror eller extrautrustning
  • Lätt– optimerade kit innehåller alla reagenser utom primär antikropp
  • Mångsidig– kit fungerar med primära antikroppar från både kanin och mus
Innehåller:
Kit innehåller alla reagenser för att utföra Western blöts som sonderas med primära antikroppar från mus och kanin, inklusive: Fast Western Antibody Diluent; Fast Western 10X tvättbuffert; Fast Western optimerat HRP-reagens; Pierce ECL Detektionsreagens 1; Pierce ECL Detektionsreagens 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Kit
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Pierce
Kvantitet 200 ml kit
Konjugera HRP
Substrat Pepparrotsperoxidas
Reaktivitet Mus, kanin
Tillräckligt för 5 Mini Blots
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 5 miniblottar sonderade med primära antikroppar från mus eller kanin
• Fast Western Antibody Diluent, 100 ml
• Fast Western 10X tvättbuffert, 50 ml
• Fast Western optimerat HRP-reagens, 5 mL
• Pierce ECL Detektionsreagens 1, 25 mL
• Pierce ECL Detektionsreagens 2, 25 mL Förvaras
vid 4 °C.