Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ Väst Pico , Mus
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Pico Substrate innehåller optimerade reagenser och protokoll som möjliggör pikogramnivåer av detektion och förkortar den typiska utvecklingen av Western blot till mindre än 1 timme efter gelöverföringen.
Dessa snabba Western Blot-kit kräver minimal hands-on-tid och ger resultat jämförbara med klassisk western blotting med SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrat. Kiten innehåller alla reagenser som behövs för att genomföra en Western blot som undersöks med antingen en primär antikropp mot mus eller kanin. Liksom andra Western blotting-metoder producerar det inkluderade SuperSignal West Pico Substrat en kemiluminescerande signal som kan upptäckas med fotografiska eller andra avbildningsmetoder. De utvecklade blotterna kan upprepade gånger exponeras och tas bort från primära antikroppar och återanvänds.
Höjdpunkter:
- Snabba – pikogramnivåer av upptäckt på ungefär en timme
- Bekvämt–, ingen dyr hårdvara eller vakuum krävs; inga problem med igensättning
- Enkel optimerad – protokoll gör Western blot-analys enklare än någonsin
- Ekonomiskt–, inga extra förbrukningsvaror eller extra utrustning att köpa
- Stabila – är alla kitkomponenter stabila i ett år och lagras vid 4 °C
- Enkla – kompletta kit innehåller alla komponenter som behövs för att blockera, undersöka och utveckla en blot med vilken primär antikropp som helst för mus eller kanin
Kompatibel med:
Pierce-membran och filterpapper; CL-Xposure™ Film för western-blotting; Pierce Western Blot signalförstärkare; Återställ Plus™ Western Blot Stripping Buffer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Western Blot Kit |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | Pierce, SuperSignal |
| Kvantitet | 800 ml |
| Konjugera | HRP |
| Substrat | Pepparrotsperoxidas |
| Reaktivitet | Mus |
| Visa mer |