Läs mer
Thermo Scientific™ FDAA (Marfey's Reagent) (1-fluoro-2-4-dinitrofenyl-5-L-alaninamid)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific Pierce FDAA (Marfey's Reagents) reagerar med primära aminer för att möjliggöra separation och kvantifiering av optiska isomerer av aminosyror genom omvänd faskromatografi.
Höjdpunkter:
- Optiska isomerer av aminosyror derivatisering avslutas på 90 minuter
- Derivat har en absorptionskoefficient på∽ 3 x 10 4 Derivat kan detekteras med UV vid 340 nm med pikomolkänslighet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | FDAA |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Innehåll och lagring | Förvara produkten i rumstemperatur vid mottagandet. |
| Etikett eller färgämne | Annan etikett eller färgämne |
| Kvantitet | 50 mg |
| Form | Solid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MARFEY'S REAGENT FDAA
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .