Läs mer
Thermo Scientific™ FDAA (Marfey's Reagent) (1-fluoro-2-4-dinitrofenyl-5-L-alaninamid)
Produktkod. 11889380 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11889380 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11889380 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 48895
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Märk och mät optiska isomerer av aminosyror med omvänd faskromatografi (HPLC) med denna aminreaktiva, färgade (Amax 340nm) förening.
Thermo Scientific Pierce FDAA (Marfey's Reagents) reagerar med primära aminer för att möjliggöra separation och kvantifiering av optiska isomerer av aminosyror genom omvänd faskromatografi.
Höjdpunkter:
  • Optiska isomerer av aminosyror derivatisering avslutas på 90 minuter
  • Derivat har en absorptionskoefficient på∽ 3 x 10 4 Derivat kan detekteras med UV vid 340 nm med pikomolkänslighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp FDAA
Kemisk reaktivitet Amin
Innehåll och lagring Förvara produkten i rumstemperatur vid mottagandet.
Etikett eller färgämne Annan etikett eller färgämne
Kvantitet 50 mg
Form Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • FDAA (Marfey's Reagent) (1-fluoro-2-4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-a-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alanine amide