Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Flash Assay Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific™ Pierce Firefly Luciferase Flash Assay Kit tillhandahåller reagenser för att mäta Red Firefly luciferasaktivitet i hela celler och producerar en mycket stark blixtsignal som avtar snabbt.
Höjdpunkter:
- Mycket känslig detektering av eldflugeluciferasaktivitet
- Använd med Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer för bästa resultat (maximal signal)
- Arbetslösning stabil i upp till 2 månader vid -20 °C
- Analysreagenser kompatibla med andra eldfluga-luciferaser
- Mottaglig för automatisering
- Innehåller en universell celllysbuffert och optimerat flashanalysreagens
- Säker icke-radioaktiv analys
Innehåller:
Celllysbuffert, reaktionsbuffert och substrat
Krävs
Firefly luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, som t.ex Thermo Scientific Luminoskan Uppstigning och Varioskan Flash mikroplattläsare; För bästa resultat (maximal signal), använd med Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer
Rekommenderas för:
Promotorstudier för att analysera cis - regulatoriska element och trans -agerande faktorer; Drogscreening; siRNA och miRNA screening; Multiplexa analyser för att studera effekter utanför målet; Sekretorisk väg/proteinlokaliseringsreporteranalyser; Analys av signaltransduktionsvägar; RNA splitsningsstudier
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Analyskit |
| Mål | Luciferas, Firefly Luciferas |
| Kvantitet | 1000 reaktionssats |
| Innehåll och lagring | •Firefly Flash Assay Buffer, 5 mL, förvara vid °4 C •D-Luciferin, 3 mg, förvara vid °4 C •2X Cell Lysis Buffer, 6 mL, förvara i rumstemperatur Vid mottagande förvara kit vid 4 °C eller förvara enskilda komponenter enligt ovan. |
| Analysera | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Detektionsmetod | Bioluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer (mikroplatta) |
| Formatera | 384-brunnars platta, 96-brunnars platta |
| Etiketttyp | Enzymmärkt |
| Visa mer |