Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Flash Assay Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Analys av regulatorisk elementets transkriptionsaktivitet i hela celllysater med detta mycket känsliga blixtbaserade eldfluge-luciferaskit.
Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Flash Assay Kit tillhandahåller reagenser för att mäta röd eldflugans luciferasaktivitet i hela cellen och producerar en mycket stark blixtsignal som snabbt avtartar.
Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Flash Assay Kit innehåller reagenser för att mäta aktiviteten hos firefly luciferase i hela celliga lysater hos däggdjur. Med en praktisk lysbuffert, assaybuffert och eldflugesubstrat tillhandahåller detta kit ett komplett reagenssystem för intracellulär detektion av promotor- eller signalvägsaktivitet. Ljusutgången från luciferasreaktionen fångas med hjälp av en luminometer och kan korreleras med mängden eldfluge-luciferasprotein som produceras och användas för att bestämma aktiviteten hos promotorn som driver eldflugans uttryck. Dessa reagenser är optimerade för att fungera med Thermo Scientific Firefly Luc-plasmider; dock kan Flash Assay Kit användas för att upptäcka aktiviteten hos andra Firefly- eller ATP-beroende luciferaser som använder D-luciferin som substrat.
Höjdpunkter
- Mycket känslig detektion av eldflugeluciferasaktivitet
- Använd med Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer för bästa resultat (maximal signal)
- Arbetslösning stabil i upp till 2 månader vid -20 °C
- Analysreagenser kompatibla med andra eldflugeluciferaser
- Mottaglig för automatisering
- Innehåller en universell celllysbuffert och optimerad flashassay-reagens
- Säker icke-radioaktiv analys
Kräver
Firefly-luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikroplattläsare; För bästa resultat (maximal signal), använd med Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer
Rekommenderade tillämpningar
Promotorstudier för analys av cis-regulatoriska element och transverkande faktorer; Drogtestning; siRNA- och miRNA-screening; Multiplexade analyser för att studera off-target-effekter; Sekretoriska vägar/proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Signaltransduktionsvägsanalys; RNA-skarvningsstudier
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Analyskit |
| Mål | Luciferas, Firefly Luciferas |
| Kvantitet | 100 reaktionskit |
| Innehåll och lagring | •Firefly Flash Assay Buffer, 5 mL, förvara vid °4 C •D-Luciferin, lyofiliserad, 3 mg, förvara vid °4 C •2X Cell Lysis Buffer, 6 mL, förvara i rumstemperatur Vid mottagande förvara kit vid 4 °C eller förvara enskilda komponenter enligt ovan. |
| Analysera | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Detektionsmetod | Bioluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer |
| Formatera | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Etiketttyp | Enzymmärkt |
| Visa mer |