Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kit
Produktkod. 12112250 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktionskit
1000 reaktionssats
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12112250 100 reaktionskit Varje
12122250 1000 reaktionssats Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12112250 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16176
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Få en ljus och stabil bioluminiscenssignal (halveringstid längre än 2 timmar) i närvaro av röda eldflugans luciferasreportrar
Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Glow Assay Kit ger en ljus och stabil bioluminescenssignal (halveringstid över 2 timmar) i närvaro av eldflugeluciferasreportrar för proteinuttrycksanalyser.
Funktioner hos Firefly Luciferase Glow Assay Kit:
  • Känslig—och mycket känslig detektering av eldflugans luciferasaktivitet; för bästa resultat (maximal signal) användning med Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer (Cat. Nr. 16180)
  • Stabil—ökad signalstabilitet jämfört med flashanalyser
  • Enkel—kräver inte en luminometer med injektorer
  • Kompatibla—assay-reagenser kompatibla med andra luciferaser av eldflugeskalbaggar
  • Automationsvänliga—tester med hög genomströmning
  • Convenient—innehåller en universell celllysbuffert och optimerad glödprovsreagens
  • Safe—gör det möjligt att utföra icke-radioaktiva analyser
Detta Pierce Luciferase-glödasprovset innehåller reagenser för att mäta aktiviteten hos eldflugeluciferas i celllysater. I närvaro av eldflugeluciferas ger glödreagensen stabil bioluminescerande signal och är mycket lämpad för luminometrar utan injektorer eller för batchbearbetning av prover. Ljusutsläppet som genereras av luciferasreaktionen kan korreleras med mängden luciferasprotein som produceras, vilket i sin tur är proportionellt mot promotoraktiviteten som driver luciferasuttrycket. Glödprovsreagenserna optimerades för bästa resultat med Thermo Scientific Firefly Luc-plasmider; detta testkit kan dock användas för att upptäcka aktiviteten hos andra eldfluga- eller ATP-beroende luciferaser som använder D-luciferin som substrat.
Innehåller:
Celllysbuffert, reaktionsbuffert och substrat; köp Luciferase Signal Enhancer (Cat. Nr. 16180) separat.
Krävs
  • Firefly luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikroplattläsare.
  • För bästa resultat (maximal signal), använd med Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer (Cat. Nr. 16180)
Användningsområden:
  • Promotorstudier för analys av cis-regulatoriska element och transakterande faktorer
  • Drogtestning
  • siRNA- och miRNA-screening
  • Multiplexade analyser för att studera off-target effekter
  • Proteinlokaliseringsrapporteraranalyser
  • Signaltransduktionsvägsanalys
  • RNA-skarvningsstudier
Eldflugeluciferas är ett 60 kDa-protein som produceras i naturen av flera arter av Lampyridae-familjen av skalbaggar, däribland släktena Photinus och Luciola. Bioluminescerande signal från eldflugeluciferas härstammar från oxidation av D-luciferin. Ljusutsläppet som genereras av luciferasreaktionen fångas upp med en luminometer och kan korreleras med mängden eldflugeluciferasprotein som produceras och används för att bestämma aktiviteten hos promotorn som driver eldflugans uttryck. Den inhemska eldflugans luciferas producerar en stark blixtsignal som snabbt avtar. Signalen som produceras Pierce med Firefly Glow Assay Kit är mer stabil och avtar mycket långsamt, vilket eliminerar behovet av en luminometer med injektorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Analyskit
Mål Luciferas, Firefly Luciferas
Kvantitet 100 reaktionskit
Innehåll och lagring •Firefly Glow Assay Buffer, 5 mL, förvara vid -°20 C
•D-Luciferin, Lyofiliserad, 3 mg, förvara vid °4 C
•2X Cell Lysis Buffer, 6 mL, förvara i rumstemperatur Vid
mottagande förvara kit vid -20 °C eller förvara enskilda komponenter enligt ovan.
Analysera Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatibla celler Däggdjursceller
Detektionsmetod Bioluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer
Formatera 96-brunnsplatta, 384-brunsplatta
Etiketttyp Enzymmärkt
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Teknik Förbättrad kemiluminescens
Typ av substrat Luciferassubstrat
Produktlinje Pierce
Substrat D-Luciferin