Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Få en ljus och stabil bioluminiscenssignal (halveringstid längre än 2 timmar) i närvaro av röda eldflugans luciferasreportrar
Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Glow Assay Kit ger en ljus och stabil bioluminescenssignal (halveringstid över 2 timmar) i närvaro av eldflugeluciferasreportrar för proteinuttrycksanalyser.
Detta Pierce Luciferase-glödprov innehåller reagenser för att mäta aktiviteten hos eldflugeluciferaser i celllysater. I närvaro av eldflugeluciferas ger glödreagenset stabil bioluminescerande signal och är mycket lämpad för luminometrar utan injektorer eller för batchbearbetning av prover. Ljuset som genereras av luciferasreaktionen kan korreleras med mängden luciferasprotein som produceras, vilket i sin tur är proportionellt mot promotoraktiviteten som driver luciferasuttrycket. Glow assay-reagenserna optimerades för bästa resultat med Thermo Scientific Firefly Luc-plasmider; dock kan detta testkit användas för att upptäcka aktiviteten hos andra Firefly- eller ATP-beroende luciferaser som använder D-luciferin som substrat.
Höjdpunkter
- Känslig—högkänslig detektering av eldflugeluciferasaktivitet; för bästa resultat (maximal signal) användning med Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer
- Stabil—ökad signalstabilitet jämfört med flashanalyser
- Enkel—kräver inte en luminometer med injektorer
- Kompatibla—assay-reagenser kompatibla med andra luciferaser av eldflugeskalbaggar
- Automationsvänliga—och lämpade för höggenomströmningsanalyser
- Convenient—innehåller en universell celllysbuffert och optimerad glödprovsreagens
- Safe—gör det möjligt att utföra icke-radioaktiva analyser
Kräver
Firefly-luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikroplattläsare; För bästa resultat (maximal signal), använd med Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer
Rekommenderade tillämpningar
Promotorstudier för analys av cis-regulatoriska element och transverkande faktorer; Drogtestning; siRNA- och miRNA-screening; Multiplexade analyser för att studera off-target-effekter; Proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Signaltransduktionsvägsanalys; RNA-skarvningsstudier
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Analyskit |
| Mål | Luciferas, Firefly Luciferas |
| Kvantitet | 1000 reaktionssats |
| Innehåll och lagring | •Firefly Glow Assay Buffer, 50 mL, förvara vid -°20 C •D-Luciferin, Lyofiliserad, 30 mg, förvara vid °4 C •2X Cell Lysis Buffer, 60 mL, förvara i rumstemperatur Vid mottagande förvara kit vid -20 °C eller förvara enskilda komponenter enligt ovan. |
| Analysera | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Detektionsmetod | Bioluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer |
| Formatera | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Etiketttyp | Enzymmärkt |
| Visa mer |