Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ FITC Antibody Labeling Kit
Produktkod. 10371594 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
Kit med 3 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10371594 Kit med 3 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10371594 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 53027
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Aktiverade derivat av grönt fluorescerande fluoresceinfärgämne för att märka antikroppar, proteiner och andra molekyler för fluorescensavbildning (ex 494; em 518).
Thermo Scientific™ FITC- och fluoresceinmärkningsreagenser och -kit är högpresterande derivat av fluoresceinfärgämne, aktiverade för enkel och tillförlitlig märkning av antikroppar, proteiner och andra molekyler för användning som fluorescerande prober.
Fluoresceinfärgämnen används i många applikationer inklusive fluorescensmikroskopi, flödescytometri och immunfluorescensbaserade analyser som Western blotting och ELISA . FITC och NHS-fluorescein är reaktiva mot primära amingrupper på proteiner, peptider och andra biomolekyler, medan fluorescein-5-maleimid och 5-IAF reagerar med fria sulfhydryler på cysteinrester. De flesta aktiverade fluoresceinderivaten är en blandning av isomerer med 5-reaktiva grupper i bottenpositionen i 6-positionen. Egenskaperna hos dessa isomerer går inte att särskilja när det gäller excitations- och emissionsspektra och för proteintillämpningar finns det inget behov av att isolera en specifik isomer. Den enda isomeren används i högupplösta separationstekniker såsom sekvensering och kapillärelektrofores.
Höjdpunkter:
Aminspecifik märkning: NHS-estern eller isotiocyanatet märker effektivt antikroppar och andra renade proteiner vid primära aminer (lysinsidokedjor) Optimerad procedur: att följa standardprotokollet resulterar i antikroppar med utmärkta färgämne:protein-förhållanden för optimal aktivitet och fluorescens Fluorer för engångsbruk: inget behov av att väga små mängder pulver; kit innehåller engångsflaskor med reagens Effektiv rening: kit innehåller reningsharts och lättanvända spin-kolonner, vilket säkerställer snabbt och effektivt avlägsnande av icke-reagerat färgämne och utmärkt proteinåtervinning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce FITC Antibody Labeling Kit
Produkttyp Etikettsats
Kvantitet Kit med 3 reaktioner
Tillräckligt för Märkning och rening av 3 x 1 mg (2 mg/ml) IgG eller andra proteiner
Innehåll och lagring
  • FITC, 3 x 50μ g flaskor
  • Boratbuffert, 1 ml
  • Reningsharts, 5 ml
  • Snurra kolumner, 6 vardera
  • Uppsamlingsrör, 12 st
Excitation/Emission 494/518
Märkning Skala 0,5 till 1 mg
Produktlinje Pierce
Löslighet Vattenhaltig buffert
Etikett eller färgämne FITC (fluorescein)
Märkningsmål Antikroppar, Proteiner