Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Kalibreringslösning för autoklara masspektrometrar
Produktkod. 17757453 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 4 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17757453 2 x 4 mL 10ml
1 options
Produktkod. 17757453 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A51739
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En rumstemperaturstabil, färdig att använda flytande formulering för kalibrering av Thermo Scientific™ Masspektrometrar med den integrerade Auto-Ready jonkällan.
  • Utökat massintervall förbättrar massnoggrannheten
  • Positiv och negativ lägeskalibrering, en enda formulering med utökade massintervall för båda joniseringskalibreringslägena
  • Högkvalitativ, noggrant testad formulering med partispecifika analyscertifikat
  • Flaskan kan laddas direkt i instrumentet för schemalagd automatisk kalibrering
  • Stabil i rumstemperatur i 18 månader och inom den autoklara masspektrometern i upp till 4 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kvantitet 2 x 4 mL
Procent renhet Mixture