Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Kalibreringslösning för autoklara masspektrometrar
Produktkod. 31924099 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 4 mL
Produktkod. Kvantitet
31924099 2 x 4 mL
1 options
Produktkod. 31924099 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A51739
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
En rumstemperaturstabil, färdig att använda flytande formulering för kalibrering av Thermo Scientific™ Masspektrometrar med den integrerade Auto-Ready jonkällan.
  • Utökat massintervall förbättrar massnoggrannheten
  • Positiv och negativ lägeskalibrering, en enda formulering med utökade massintervall för båda joniseringskalibreringslägena
  • Högkvalitativ, noggrant testad formulering med partispecifika analyscertifikat
  • Flaskan kan laddas direkt i instrumentet för schemalagd automatisk kalibrering
  • Stabil i rumstemperatur i 18 månader och inom den autoklara masspektrometern i upp till 4 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kvantitet 2 x 4 mL
Procent renhet Mixture
Kvalitet LC-MS klass