Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Kalibreringslösning
Produktkod. 15988796
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15988796 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 15988796 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A39239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3855.00 SEK
    3392.65 SEK / 10ml
    Save 462.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Calibration Solution är en blandning av 16 mycket rena, joniserbara komponenter designade för både positiv och negativ joniseringskalibrering med Orbitrap Tribrid Serie 3.1 Instrument Control Software.
  • Förbättrad massnoggrannhet - utökat massintervall förbättrar massnoggrannheten
  • Positiv och negativ lägeskalibrering - enstaka formulering med utökade massintervall för båda joniseringskalibreringslägena
  • Mycket validerad - högkvalitativ, noggrant testad formulering med partispecifika analyscertifikat
  • Klar att använda - referensstandard kan laddas direkt i en spruta och injiceras i instrumentet
  • Förvara i rumstemperatur i upp till 18 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Kalibreringslösning
Kemisk reaktivitet Amin
Produktlinje Pierce
Frakt skick Rumstemperatur
Arbetsflödessteg Kalibrering
Kvantitet 10 mL
Form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce FlexMix Calibration Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile