Läs mer
Thermo Scientific™ Fluoraldehyde™ o-phthaldialdehyd kristaller (OPA)
Produktkod. 11821405 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11821405 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11821405 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26015
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Mät peptider eller aminosyror (Ex 340nm, Em 455nm) med ftalaldehyd, ett fluorescerande, aminreaktivt, HPLC pre- eller post-kolonnmärkningsreagens.
Thermo Scientific™ Pierce Fluoraldehyde (OPA) är o-ftalaldehyd, ett mycket känsligt fluorescerande pre- eller post-kolonnderivatiseringsreagens för peptid- eller aminosyradetektion och kvantifiering i HPLC.
Fluoraldehyde Kristaller är ett speciellt renat, fluorogent preparat av o-ftalaldehyd (OPA). Denna aminreaktiva förening används främst för högkänslig, fluorescerande detektion av primära aminer, inklusive aminosyror, peptider, proteiner och polyaminer i pre- eller post-kolonnkromatografiska avloppsvatten.
Höjdpunkter:
  • För pre- eller post-kolonn aminosyraderivatisering för fluorescerande detektion och kvantifiering
  • Reagerar med alla primära amininnehållande analyter för att ge fluorescerande derivat (ex/em = 340nm/455nm)
  • Ger ett exakt mått på både sammansättning och absolut protein-peptidhalt
  • Idealisk för arbete med rekombinanta proteiner och syntetiska peptider
  • Kan användas för fluorescerande protein- eller peptidanalys
  • Kan framställas som en stabil vattenlösning i borat (se instruktioner)
Reagensegenskaper:
  • Kan framställas som en stabil vattenlösning i borat (se instruktioner)
  • Alternativa namn: Fluoraldehyde Kristaller, OPA
  • Kemiskt namn: orto-phtalaldehyd
  • Reaktiv mot: Primära aminer (– NH2)
  • Kemisk formel: C8H6O2
  • CAS-nummer: 643-79-8
  • Molekylvikt: 134,12
  • Form: Blekgula, friflytande kristaller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp o-ftaldialdehyd
Kemisk reaktivitet Amin
Produktlinje Fluoraldehyde
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Etikett eller färgämne OPA ( o- ftaldialdehyd)
Detektionsmetod fluorescens
Kvantitet 5 g
Form Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Phthalaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: phthalaldehyde