Läs mer
Thermo Scientific™ Fluoraldehyde™ o-phthaldialdehyd reagenslösning (OPA)
Produktkod. 10530054 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
945 mL
Produktkod. Kvantitet
10530054 945 mL
1 options
Produktkod. 10530054 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26025
 Begränsad artikel
I lager
Färdig att använda lösning av o-ftalaldehyd, ett fluorescerande, aminreaktivt, HPLC pre- eller post-kolonnmärkningsreagens för att mäta peptider eller aminosyror (Ex 340nm, Em 455nm).
Thermo Scientific™ Pierce Fluoraldehyde (OPA) Reagent är en färdig att använda lösning av o-ftalaldehyd, ett fluorescerande pre- eller post-kolonnderivatiseringsreagens för peptid- eller aminosyradetektion och kvantifiering i HPLC.
Fluoraldehyde Reagenset innehåller OPA (o-ftalaldehyd), som reagerar med primära aminer av aminosyror, peptider och proteiner för att möjliggöra fluorescerande detektion och kvantifiering. Reagenset som kan användas som ett protein- eller peptidanalysreagens eller som ett pre- eller post-kolonndetektionsreagens för aminosyraanalys (HPLC). Reaktion av OPA med proteiner och peptider ger linjära resultat över ett brett spektrum av koncentrationer. De Fluoraldehyde Reagenslösning levereras färdig att använda och möjliggör snabb kvantifiering av proteiner eller peptider i lösning.
Höjdpunkter:
  • För pre- eller post-kolonn aminosyraderivatisering för fluorescerande detektion och kvantifiering
  • Reagerar med alla primära amininnehållande analyter för att ge fluorescerande isoindolderivat
  • Ger ett exakt mått på både sammansättning och absolut protein-peptidhalt
  • Idealisk för arbete med rekombinanta proteiner och syntetiska peptider
  • Kan användas för fluorescerande protein- eller peptidanalys
  • Pre-kolonnderivatiseringsblandningar kan injiceras i LC utan någon bearbetning
Reagensegenskaper:
  • Formulering: 0,8 mg/ml o-ftalaldehyd (OPA) i patentskyddad buffert, pH 10
  • Form: Klar, färglös till svagt gul vätska
  • Reaktiv mot: Primära aminer (– NH2)
  • Detektion: Fluorescens (excitation/emission = 340nm/455nm)
  • Användning: Pre- eller post-kolonnderivatisering för detektion med HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp o-ftaldialdehyd
Kemisk reaktivitet Amin
Produktlinje Fluoraldehyde
Innehåll och lagring Förvara under kväve vid 4 °C borta från oxiderande reagens och direkt solljus.
Etikett eller färgämne OPA ( o- ftaldialdehyd)
Detektionsmetod fluorescens
Kvantitet 945 mL
Form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluoraldehyde o-Phthaldialdehyde Reagent Solution (OPA)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,2-mercaptoethanol