Läs mer
Thermo Scientific™ Formamid
Produktkod. 11866714 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11866714 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11866714 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 17899
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbered hybridiseringscocktails och olika denaturerande lösningar som används med nukleinsyror med denna mycket rena formulering av formamiddenatureringsmedel.
Thermo Scientific™ Pierce Formamid är en högrenhetsformulering av formamiddenatureringsmedel som är lämplig för framställning av hybridiseringscocktails och olika denaturerande lösningar som används med nukleinsyror.
Thermo Scientific ™ Pierce Formamide är en högrenhetsformulering av formamiddenatureringsmedel som är lämplig för framställning av hybridiseringscocktails och olika denaturerande lösningar som används med nukleinsyror.
Höjdpunkter:
  • Ultraren formulering har en hög grad av renhet och är fri från kontaminerande RNas och DNas
  • Lämplig för framställning av hybridiseringscocktails och olika denaturerande lösningar som används med nukleinsyror
  • Kommer inte att orsaka nedbrytning av dyra eller svårisolerade RNA- och DNA-prover
  • Förfiltrerad genom ett blandat jonbytarharts för att eliminera produkter av nedbrytning och kvarvarande metallkatjoner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamid
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C.
Produkttyp Formamid
Kvantitet 100 ml
Form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide