Läs mer
Thermo Scientific™ Formic Acid, LC-MS Grade
Produktkod. 11531084 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11531084 10 x 1 ml 10ml
1 options
Produktkod. 11531084 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS28905
Antal Pris
1 1259.70 SEK / 10ml
10 1181.85 SEK / 10ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A high-purity solvent supplied in glass ampules as a convenient, contamination-free alternative for preparing elution solvents for HPLC separations of protein and peptides.
Thermo Scientific™ Formic Acid is high-purity solvent supplied in glass ampules as a convenient, contamination-free alternative for preparing elution solvents for HPLC separations of protein and peptides.
Formic acid is a component found in reverse-phase mobile phases to provide protons for LC/MS analysis. The presence of a low concentration of formic acid in the mobile phase is also known to improve the peak shapes of the resulting separation. Unlike trifluoroacetic acid (TFA), formic acid is not an ion-pairing reagent, and it does not suppress MS ionization of polypeptides when used as a mobile phase component.
Ordering Alerts:
  • X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Storage Requirements:
  • Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Standardkomponenter Formic acid
Standardkoncentration 98 to 100%
Objektets namn Formic Acid
Innehåll och lagring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area
Form Liquid
Reagenstyp Solvent (Pure)
Kvantitet 10 x 1 ml
Formulering 99% Formic Acid
Produktlinje Pierce
För användning med LC/MS
Utseende Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • formic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formic acid