Läs mer
Thermo Scientific™ Myrsyra, LC-MS-kvalitet
Produktkod. p-6014003 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10628654 10 x 1 ml 10ml
13454279 50 ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10628654 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett högrent lösningsmedel som tillhandahålls i glasampuller som ett bekvämt, kontamineringsfritt alternativ för att bereda elueringslösningsmedel för HPLC-separationer av protein och peptider.
Thermo Scientific™ Myrsyra är ett högrent lösningsmedel som tillhandahålls i glasampuller som ett bekvämt, kontamineringsfritt alternativ för att bereda elueringslösningsmedel för HPLC-separationer av protein och peptider.
Myrsyra är en komponent som finns i omvändfas mobila faser för att tillhandahålla protoner för LC/MS-analys. Närvaron av en låg koncentration av myrsyra i den mobila fasen är också känd för att förbättra toppformerna för den resulterande separationen. Till skillnad från trifluorättiksyra (TFA) är myrsyra inte ett jonparande reagens och det undertrycker inte MS-jonisering av polypeptider när den används som en mobilfaskomponent.
Höjdpunkter:
  • Förskårat, kvävespolat, bärnstensfärgat glas för att skydda myrsyra från ljus och fukt
  • 99 % renhet för konsekventa LC-baslinjer och ingen störning införd i LC- och masspektrometriapplikationer
  • Bekvämt format förenklar beredning av gradient och isokratiska mobila faser innehållande 0,1 % (v/v) myrsyra i vatten eller acetonitril
  • Innehållet i en enda injektionsflaska i en slutlig volym av 1L lösningsmedel ger en mobil fas med den vanligaste myrsyrakoncentrationen
Beställningsvarningar:
  • X i beställningstabellen indikerar att farliga fraktkostnader tillkommer.
Förvaringskrav:
  • Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektets namn Myrsyra
Innehåll och lagring Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme.
Form Vätska
Reagenstyp Lösningsmedel (rent)
Kvantitet 10 x 1 ml
Produktlinje Pierce
För användning med HPLC, masspektrometri
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic Acid, 99+%, 10 x 1 mL Ampules
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Formic acid