Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Produktkod. 12201652 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktionskit
1000 reaktionssats
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12201652 1000 reaktionssats Varje
12201642 100 reaktionskit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12201652 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16182
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Samtidigt detekterar intracellulär Gaussia och röd eldflugas luciferasaktivitet i däggdjurens helcellslysater.
Thermo Scientific Pierce Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit tillhandahåller nödvändiga reagenser för att samtidigt upptäcka intracellulär Gaussia- och röd Firefly-luciferasaktivitet i däggdjurens helcellslysater.
Pierce Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit är ett mycket känsligt test som möjliggör samtidig upptäckt av Gaussia- och röd Firefly-luciferasaktivitet. Gaussia luciferas fungerar som en experimentell reporter med konstitutivt aktiv röd eldfluga som normaliseringskontroll. Denna kombination av reporter och kontroll möjliggör samtidig övervakning av experimentella rapporterar- och kontrollaktiviteter med luciferase i en enda läsning utan behov av tvåstegstillsättning av substratreagenser eller släckning.
Analysarbetslösningen innehåller substrat för båda luciferaserna, och reaktionerna sker samtidigt med flash-kinetik. De resulterande luminescerande signalerna är spektralt upplösbara med hjälp av filter. I ett enda prov kan forskare analysera transkriptionsaktivitet hos regulatoriska element, signaltransduktionsvägar och effekter av aktivatorer eller inhibitorer.
Höjdpunkter
  • Samtidig—samtidig, filterbaserad, våglängdsseparerad detektion av två luciferasaktiviteter
  • Sensitive—mäter klarblå Gaussia- och röd eldflugeluciferasaktivitet i samma prov
  • Snabb, —inget släckningssteg krävs, till skillnad från traditionella sekventiella dubbelanalyser
  • Multiplex—som kan kvantifiera två cellulära aktiviteter i samma prov eller samma prov
Kräver
Gaussia och Red Firefly luciferase-reportrar; filterinställningar i intervallet 425 till 525 nm för Gaussia Luc och 615 till 675 nm för Red Firefly Luc; luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikroplattläsare; injektor för att bedöma mer än 24 brunnar samtidigt
Rekommenderade tillämpningar
Studera två regulatoriska element samtidigt; övervaka två signalvägar samtidigt; Möjliggöra att studera mer än ett mål per skärm (t.ex. effekter utanför målet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Analyskit
Mål Luciferas, Firefly Luciferas, Gaussia Luciferase
Kvantitet 1000 reaktionssats
Innehåll och lagring •Gaussia-Firefly Dual Assay Buffer, 50 mL, förvara vid °4
•C Coelenterazine (100X), 0,5 mL, förvara °vid -
•80 C D-Luciferin, Lyofiliserad, 30 mg, °förvara
•vid 4 C 2X Cell Lysis Buffer, 60 mL, förvara i
rumstemperatur vid -80 C lagras °vid -80 C. lagras vid -80 C.
Analysera Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatibla celler Däggdjursceller
Detektionsmetod Bioluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer
Formatera 96-well Plate, 384-well Plate
Etiketttyp Enzymmärkt
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Teknik Förbättrad kemiluminescens
Typ av substrat Luciferassubstrat
Produktlinje Pierce
Substrat Coelenterazin, D-Luciferin