Description
Testregulatorisk elementets transkriptionsaktivitet i däggdjurskulturmedia eller hela celllysater med detta mycket känsliga flashbaserade Gaussia-luciferaskit.
Thermo Scientific Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit ger forskare den mest känsliga analysen för transkriptionsaktivitet hos regulatoriska element i däggdjurscellkulturmedia och helcellslysat.
Egenskaper hos Gaussia Luciferase Flash Assay Kit:
- Känslig—känslighet som är 1000 gånger högre möjliggör användning av mindre antal celler
- Kostnadseffektiva—tester med högsta känslighet resulterar i minskad reagensförbrukning
- Utsöndrat luciferas—möjliggör realtidsanalyser och kinetiska studier utan att förstöra celler
- Tidsbesparande—analyser med utsöndrande luciferaser kräver minimal provhantering
- Automationsvänlig—och anpassningsbar för höggenomströmningsskärmar
- Convenient—innehåller en universell celllysbuffert och optimerad flashassay-reagens
- Safe—gör det möjligt att utföra icke-radioaktiva analyser
Detta Flash Assay Kit innehåller reagenser för att mäta aktiviteten hos Gaussia luciferase i däggdjurs cellkulturmedier och lysater. När det används med Thermo Scientific Gaussia Luc-vektorer ger kitet ett extremt känsligt bioluminescent reporteranalyssystem för utsöndrande eller intracellulär detektion av promotor- eller signalvägsaktivitet. Gaussia luciferas utsöndras starkt i cellkulturmediet, vilket möjliggör levande cellövervakning av reporteraktivitet. Signalen som produceras av Gaussia är avsevärt starkare än signaler från antingen eldflugor eller Renilla-luciferaser som analyseras under liknande förhållanden.
Innehåller:
Celllysbuffert, reaktionsbuffert och substrat
Krävs
Gaussia-luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikroplattläsare.
Användningsområden:
- Promotorstudier för analys av cis-regulatoriska element och transakterande faktorer
- Drogtestning
- siRNA- och miRNA-screening
- Multiplexade analyser för att studera off-target effekter
- Sekretoriska väg-/proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser
- Signaltransduktionsvägsanalys
- RNA-skarvningsstudier
Gaussia luciferas är ett 20 kDa-protein från den marina copepoden, Gaussia princeps. Det bioluminescerande enzymet utsöndras starkt i cellkulturmediet, vilket möjliggör levande cellövervakning av reporteraktivitet. Ljusutsläppet som genereras av luciferasreaktionen kan korreleras med mängden Gaussia-luciferasprotein som produceras och användas för att bestämma aktiviteten hos promotorn som driver Gaussia-uttrycket. Signalen som produceras av Gaussia luciferas visar stark blixtkinetik och är avsevärt större än blixtsignaler från antingen eldfluga- eller Renilla-luciferaser som analyseras under liknande förhållanden. Analyskitet är optimerat för användning med våra Gaussia Luc-vektorer men är fullt kompatibelt med andra Gaussia-luciferaser och derivat som använder coelenterazin som substrat. (För glöd-analyser, använd våra Gaussia-Dura Luc-vektorer.)
Specifications
Specifications
| Typ | Analyskit |
| Mål | Luciferas, Gaussia Luciferas |
| Tillräckligt för | 1000 Luciferasanalyser |
| Kvantitet | 1000 reaktionssats |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 1000 luciferasanalyser i brunnar på mikroplattor • Gaussia Flash Assay Buffer, 50 mL (förvaras °vid 4 C) • 100X Coelenterazine, 0,5 mL (förvaras °vid -80 C) • Luciferascelllysbuffert (2X), 60 mL (förvaras i rumstemperatur) Satsen kan förvaras vid -80 °C eller individuellt vid angivna temperaturer. |
| Analysera | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Detektionsmetod | Bioluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer |
| Formatera | 96-brunnsplatta, 384-brunsplatta |
| Show More |
Safety and Handling
- Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol