Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific™ Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit ger forskare den mest känsliga analysen för transkriptionell aktivitet av regulatoriska element i däggdjurscellodlingsmedia och helcellysat.
Detta Flash Assay Kit innehåller reagenser för att mäta aktiviteten av Gaussia luciferas i cellodlingsmedia och lysat från däggdjur. När den används med Thermo ScientificGaussia Luc Vectors, kitet tillhandahåller ett extremt känsligt bioluminescerande reporteranalyssystem för utsöndrad eller intracellulär detektering av promotor- eller vägaktivitet. Gaussia luciferas utsöndras kraftigt i cellodlingsmediet, vilket möjliggör levande cellövervakning av reporteraktivitet. Signalen som produceras av Gaussia är betydligt större än signalen från antingen eldfluga eller Renilla luciferaser analyserade under liknande förhållanden.
Höjdpunkter:
Känslig– 1000 gånger större känslighet tillåter användning av mindre antal celler
Kostnadseffektivt– högsta känslighetsanalyser resulterar i minskad reagensförbrukning
Utsöndrat luciferas– tillåter realtidsanalyser och kinetiska studier utan att förstöra celler
Tidsbesparande– analyser som använder utsöndrade luciferaser kräver minimal provhantering
Automationsvänlig– mottaglig för skärmar med hög genomströmning
Bekväm– innehåller en universell cellysbuffert och optimerat flashanalysreagens
Säker– tillåter en att utföra icke-radioaktiva analyser
Innehåller:
Celllysbuffert, reaktionsbuffert och substrat
Krävs
Gaussia luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, som t.ex. Thermo Scientific Luminoskan Uppstigning och Varioskan Flash mikroplattläsare
Rekommenderas för:
Promotorstudier för att analysera cis - regulatoriska element och trans -agerande faktorer; Drogscreening; siRNA och miRNA screening; Multiplexa analyser för att studera effekter utanför målet; Sekretorisk väg/proteinlokaliseringsreporteranalyser; Analys av signaltransduktionsvägar; RNA splitsningsstudier
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Analyskit |
| Mål | Luciferas, Gaussia Luciferas |
| Tillräckligt för | 100 Luciferasanalyser |
| Kvantitet | 100 reaktionskit |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 100 luciferasanalyser i mikrotiterbrunnar • Gaussia Flash Assay Buffer, 5 mL (förvaras °vid 4 C) • 100X Coelenterazine, 50μ L (förvaras °vid -80 C) • Luciferascelllysbuffert (2X), 6 mL (förvaras i rumstemperatur) Satsen kan förvaras vid -80 °C eller individuellt vid angivna temperaturer. |
| Analysera | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Detektionsmetod | Bioluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer (mikroplatta) |
| Formatera | 384-brunnars platta, 96-brunnars platta |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol