Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
Produktkod. 12142240 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100-reaktionskit
1000 Reaktionskit
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12142240 100-reaktionskit Varje
12152240 1000 Reaktionskit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12142240 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16160
 Begränsad artikel
I lager
Erhålla ljus och stabil bioluminescenssignal (halveringstid större än 1 timme) i närvaro av Gaussia-luciferasreportrar
De Thermo Scientific™ Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit ger en extremt ljus och stabil bioluminescenssignal (halveringstid längre än 1 timme), särskilt i närvaro av Gaussia-Dura luciferasreporter.
Thermo Scientific Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit tillhandahåller ett känsligt bioluminescenssystem för att bestämma uttryck av en gen av intresse med en luciferasrapportör. Den extremt ljusstarka och stabila bioluminescenssignalen (halveringstid längre än 1 timme) produceras i närvaro av Gaussia-Dura-luciferasrapportören på grund av oxidation av luciferassubstratet coelenterazin (Figur 1). Gaussia luciferas är ett 20 kDa-protein från den marina hoppkräftan Gaussia princeps, som har bättre proteinstabilitet och signalljusstyrka än eldflugan och den inhemska Renilla-luciferasen. Det bioluminescerande enzymet utsöndras starkt i cellkulturmediet, vilket möjliggör levande cellövervakning av reporteraktivitet. Ljusutgången som genereras av luciferasreaktionen kan korreleras med mängden Gaussia-luciferasprotein som produceras och användas för att bestämma aktiviteten hos promotorn som driver Gaussia-uttryck.
Egenskaper hos Gaussia Luciferase Glow Assay Kit:
  • Känslig—högkänslig detektion av Gaussia-luciferasaktivitet
  • Stabil—ökad signalstabilitet
  • Enkel—kräver inte en luminometer med injektorer
  • Kompatibla—assayreagenser kompatibla med andra Gaussia-luciferaser
  • Automationsvänliga—och lämpade för höggenomströmningsanalyser
  • Convenient—innehåller en universell celllysbuffert och optimerad glödprovsreagens
  • Safe—gör det möjligt att utföra icke-radioaktiva analyser
När det används med Thermo Scientific Gaussia-Dura Luc-vektorer tillhandahåller kitet ett extremt känsligt bioluminescerande rapporteraranalyssystem för att upptäcka utsöndrat eller intracellulärt luciferasaktivitet från promotor- eller signalvägsaktivering med förlängd signalstabilitet. Ljusutsläppet som genereras av luciferasreaktionen (emissionsmaximum på 485 nm) indikerar att Gaussia-luciferas transkriberades. Denna ljusemission kan korreleras med mängden luciferasprotein som produceras, vilket i sin tur är proportionellt mot promotorns aktivitet för Gaussia-luciferasuttryck och indikerar att den regulatoriska regionen av målgenen var aktiv. Denna reaktion kräver inte adenosintrifosfat (ATP) eller andra kofaktorer. Kitet inkluderar celllysbuffert, reaktionsbuffert och substrat och kan användas för att detektera aktiviteten hos eventuella Gaussia-luciferaser eller derivat som använder coelenterazin som substrat.
Gaussia Luciferase Glow Assay Kit kräver:
Gaussia-luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, såsom Thermo Scientific Varioskan LUX mikroplattläsare.
Användningsområden för Gaussia Luciferases Glow Assay Kit:
  • Promotorstudier för analys av cis-regulatoriska element och transakterande faktorer
  • Drogtestning
  • siRNA- och miRNA-screening
  • Multiplexade analyser för att studera off-target effekter
  • Sekretoriska väg-/proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser
  • Signaltransduktionsvägsanalys
  • RNA-skarvningsstudier
Gaussia-Dura-genen som används i Thermo Scientific Gaussia-Dura Luc-vektorerna härstammar från den vildtyp-Gaussia-genen och ger lika starkt men mer stabilt ljus. Gaussia Glow Assay Kit-reagensen ger en Gaussia-Dura luciferasreaktion med glöd-typ kinetik som ger en signal med lägre intensitet men längre varaktighet och möjliggör högre provgenomströmning. Denna glöd-typ test med förlängd luminescenssignal kräver inga reagensinjektorer och rekommenderas för luminometrar utan injektorer eller för tillämpningar som kräver batchbearbetning av prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Analyskit
Mål Luciferas, Gaussia Luciferas
Tillräckligt för 100 Luciferasanalyser
Kvantitet 100-reaktionskit
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 100 luciferastester i mikroplattor
• Gaussia Glow Assay Buffer, 5 ml (lagra vid -20 °C)
• 100X Coelenterazin, 50 μl (förvara vid -80 °C)
• Luciferascelllysbuffert (2X), 6 ml (förvaras i rumstemperatur)
Kitet kan förvaras vid -80 °C eller individuellt vid angivna temperaturer.
Analysera Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatibla celler Däggdjursceller
Detektionsmetod Bioluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer
Formatera 96-well Plate, 384-well Plate
Etiketttyp Enzymmärkt
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Teknik Förbättrad kemiluminescens
Typ av substrat Luciferassubstrat
Produktlinje Pierce
Substrat Coelenterazin
Promotor EF-1α
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol