Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
Produktkod. p-4532166 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 reaktioner
1000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12142240
Brand: Thermo Scientific™ 16160
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Erhåll ljus och stabil bioluminescenssignal (halveringstid längre än 1 timme) i närvaro av Gaussia luciferasreportrar
De Thermo Scientific™ Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit ger en extremt ljus och stabil bioluminescenssignal (halveringstid längre än 1 timme), särskilt i närvaro av Gaussia-Dura luciferasreporter.
De Thermo Scientific Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit tillhandahåller ett känsligt bioluminescenssystem för att bestämma uttryck av en gen av intresse med en luciferasreporter. Den extremt ljusa och stabila bioluminescenssignalen (halveringstid över 1 timme) produceras i närvaro av Gaussia-Dura luciferasreportern på grund av oxidation av luciferassubstratet coelenterazin (Figur 1). Gaussia luciferas är ett 20 kDa protein från den marina copepoden, Gaussia princeps, som har större proteinstabilitet och signalljusstyrka än eldfluga och naturligt Renilla luciferas. Det bioluminescerande enzymet utsöndras i hög grad i cellodlingsmediet, vilket möjliggör levande cellövervakning av reporteraktivitet. Ljuseffekt som genereras av luciferasreaktionen kan korreleras till mängden Gaussia-luciferasprotein som produceras och används för att bestämma aktiviteten hos promotorn som driver Gaussia-uttrycket.
Funktioner hos Gaussia Luciferase Glow Assay Kit:
Känslig —högkänslig detektion av Gaussia luciferasaktivitet
Stabil —ökad signalstabilitet
Enkel —kräver ingen luminometer med injektorer
Kompatibla analysreagenser —kompatibla med andra Gaussia-luciferaser
Automationsvänlig mottaglig för —analyser med hög genomströmning
Bekvämt —innehåller en universell celllysbuffert och optimerat glödanalysreagens
Säker gör att —man kan utföra icke-radioaktiva analyser
När den används med Thermo Scientific Gaussia-Dura Luc Vectors, kitet tillhandahåller ett extremt känsligt bioluminescerande reporteranalyssystem för detektering av utsöndrad eller intracellulär luciferasaktivitet från promotor- eller vägaktivering med utökad signalstabilitet. Ljuseffekten som genereras av luciferasreaktionen (emissionsmaximum på 485 nm) indikerar att Gaussia-luciferas transkriberades. Denna ljusemission kan korreleras till mängden producerat luciferasprotein, vilket i sin tur är proportionellt mot aktiviteten hos promotorn för Gaussia-luciferasuttryck och indikerar att målgenens regulatoriska region var aktiv. Denna reaktion kräver inte adenosintrifosfat (ATP ) eller andra kofaktorer. Kitet innehåller cellysbuffert, reaktionsbuffert och substrat och kan användas för att detektera aktiviteten hos alla Gaussia-luciferaser eller derivat som använder coelenterazin som substrat.
Gaussia Luciferase Glow Assay Kit kräver:
Gaussia luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, som t.ex. Thermo Scientific Varioskan LUX Mikroplattläsare.
Tillämpningar av Gaussia Luciferase Glow Assay Kit:
•Promotorstudier för att analysera cis-regulatoriska element och transagerande faktorer
• Drogscreening
• siRNA och miRNA screening
• Multiplexa analyser för att studera effekter utanför målet
• Sekretorisk väg/proteinlokaliseringsreporteranalyser
• Analys av signaltransduktionsvägar
• RNA splitsningsstudier
Gaussia-Dura-genen som används i Thermo Scientific Gaussia-Dura Luc Vectors härrör från vildtyps-Gaussia-genen och ger lika ljust men mer stabilt ljusutbyte. Gaussia Glow Assay Kit-reagenset ger en Gaussia-Dura luciferasreaktion med kinetik av glödtyp som ger en signal med lägre intensitet men längre varaktighet, vilket möjliggör högre provgenomströmning. Denna analys av glödtyp med en förlängd luminescenssignal kräver inte reagensinjektorer och rekommenderas för luminometrar utan injektorer eller för tillämpningar som kräver batchbearbetning av prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Analyskit
Mål Luciferas, Gaussia Luciferas
Tillräckligt för 100 Luciferasanalyser
Kvantitet 100 reaktioner
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 100 luciferasanalyser i mikrotiterbrunnar
• Gaussia Glow Assay Buffer, 5 mL (förvaras °vid 4 C)
• 100X Coelenterazine, 50μ L (förvaras °vid -80 C)
• Luciferascelllysbuffert (2X), 6 mL (förvaras i rumstemperatur)
Satsen kan förvaras vid -80 °C eller individuellt vid angivna temperaturer.
Analysera Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatibla celler Däggdjursceller
Detektionsmetod Bioluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer (mikroplatta)
Formatera 384-brunnars platta, 96-brunnars platta
Etiketttyp Enzymmärkt
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Teknik Förbättrad kemiluminescens
Typ av substrat Luciferassubstrat
Produktlinje Pierce
Substrat Coelenterazin
Promotor EF-1α
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methanol