Läs mer
Pierce™ Pierce™ Glutation Magnetic Agarose Beads
Produktkod. 15585899 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15585899 20 mL 5ml
15586619 4 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15585899 Leverantör Pierce™ Leverantörsnummer 78602
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutation Magnetic Agarose Beads ger en snabb, bekväm metod för rening av glutation-S-transferas (GST från ett bakteriellt, jäst- eller däggdjursråcelllysat
Produktegenskaper:
Pierce Glutathione Magnetic Agarose Beads är väl lämpade för rening GST fusionsproteiner från ett lösligt proteinextrakt och är idealiska för rening av proteiner uttryckta i låga nivåer från utspädda supernatanter.
Pärlorna kan användas i manuella applikationer med magnetstativ eller automatiserade applikationer med ett instrument som t.ex Thermo Scientific KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor. Automatiserade instrument är särskilt användbara för rening med högre genomströmning och screening av reningsförhållanden.
  • Högpresterande pärlor, —icke-aggregerande, magnetit (Fe3O4), superparamagnetiska pärlor ger exceptionell enhetlighet för både manuella och automatiserade HTS-applikationer
  • Stabil affinitetsligand —glutation är kovalent immobiliserad till partiklar, vilket möjliggör lakresistens och rena reningsprodukter
  • Hög —kapacitetsbindningskapacitet är tillräcklig för både rutinmässiga och krävande reningsprocedurer
Användningsområden:
  • Proteinrening och isolering
  • Proteinrening med hög genomströmning med hjälp av automatiserad magnetisk partikelprocessor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 5 mL
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Koncentration Slurry: 25%
Innehåll och lagring 5 mL settled resin. Supplied as 20 mL of 25% v/v suspension in 20% ethanol.
Store at 2–8°C.
Frakt skick Wet Ice
Partikelstorlek 30 μm
Form Liquid Suspension
Produktlinje Pierce
Kvantitet 20 mL
Typ Magnetic Agarose Bead
Stationär fas Glutathione
Formatera Bottle