Beskrivning
Produktegenskaper:
Pierce Glutathione Magnetic Agarose Beads är väl lämpade för rening GST fusionsproteiner från ett lösligt proteinextrakt och är idealiska för rening av proteiner uttryckta i låga nivåer från utspädda supernatanter.
Pärlorna kan användas i manuella applikationer med magnetstativ eller automatiserade applikationer med ett instrument som t.ex Thermo Scientific KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor. Automatiserade instrument är särskilt användbara för rening med högre genomströmning och screening av reningsförhållanden.
Pierce Glutathione Magnetic Agarose Beads är väl lämpade för rening GST fusionsproteiner från ett lösligt proteinextrakt och är idealiska för rening av proteiner uttryckta i låga nivåer från utspädda supernatanter.
Pärlorna kan användas i manuella applikationer med magnetstativ eller automatiserade applikationer med ett instrument som t.ex Thermo Scientific KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor. Automatiserade instrument är särskilt användbara för rening med högre genomströmning och screening av reningsförhållanden.
- Högpresterande pärlor, —icke-aggregerande, magnetit (Fe3O4), superparamagnetiska pärlor ger exceptionell enhetlighet för både manuella och automatiserade HTS-applikationer
- Stabil affinitetsligand —glutation är kovalent immobiliserad till partiklar, vilket möjliggör lakresistens och rena reningsprodukter
- Hög —kapacitetsbindningskapacitet är tillräcklig för både rutinmässiga och krävande reningsprocedurer
- Proteinrening och isolering
- Proteinrening med hög genomströmning med hjälp av automatiserad magnetisk partikelprocessor
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 1 mL |
| Koncentration | Slurry: 25% |
| Innehåll och lagring | 1 ml sedimenterat harts. Levereras som 4 mL 25 % v/v suspension i 20 % etanol. Förvara vid 2 –8 °C. |
| Frakt skick | Våt is |
| Partikelstorlek | 30μ m |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 4 mL |
| Typ | Magnetisk agarospärla |
| Stationär fas | Glutation |
| Visa mer |