Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutationkromatografipatroner
Produktkod. 11882104 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 patroner, 5 ml
5 patroner, 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 11882104
Brand: Thermo Scientific™ 16110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rena GST-taggade rekombinanta fusionsproteiner från cellysat med hjälp av glutation (GSH) kulformade agarosaffinitetsreningshartser, centrifugkolonner och plattor.
Thermo Scientific™ Pierce glutation-agaros är ett högkapacitets, högpresterande harts för affinitetsrening av GST-taggade fusionsproteiner från cellysat.
Det –högkvalitativa stödet består av glutation som har immobiliserats av sin centrala sulfhydrylgrupp via en 12-–atoms distansarm till tvärbunden 6% kulformad agaros. Rening av –GST-fusionsproteiner med hjälp av glutation (GSH) agaroskulor är väldokumenterad och anpassningsbar till en mängd olika skalor, kolonnformat och specifika tillämpningar. Om syftet är att rena stora mängder rekombinant protein från överuttryck– E. Coli lysater eller för att undersöka proteininteraktioner som –involverar GST-taggade betesproteiner, är Pierce glutation-agaros lämplig för uppgiften.
För att tillgodose dessa många användningsområden erbjuds Pierce glutation-agaros i flera förpackningsstorlekar och format. Dessa inkluderar tre volymer hartsslam, tre storlekar av centrifugfärdiga kolonner, kompletta GST-reningssatser och två storlekar av FPLC-–färdiga kromatografikassetter.
Höjdpunkter:
  • Hög kapacitet– binder minst 25 mg rekombinant GST-protein per milliliter harts
  • Högt utbyte och renhet– renar konsekvent minst 10 mg GST– märkt protein per milliliter harts med mer än 90 % renhet
  • Kostnadseffektivt– harts är ekonomiskt prissatt och kan återanvändas minst fem gånger utan minskning av bindningskapacitet och reningsprestanda
  • Mångsidig– fungerar bra för att rena GST– fusionsproteiner från bakteriella lysat eller använd med förrenat GST– taggade proteiner för att dra ner proteininteraktioner
  • Kompatibel– validerad och effektiv för användning med Thermo Scientific Pierce cellyseringsreagenser för att extrahera och rena från bakterie- eller däggdjurscellkulturer
  • Flexibel– tillgänglig i flera format inklusive bulkharts, centrifugkolonner, kromatografikassetter och praktiska GST-reningssatser
Tillgängliga format:
  • Hartsuppslamningar: 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-flaskor
  • Centrifugkolonner: 0,2 ml- (mikrocentrifug), 1 ml-, 3 ml-kolonner
  • Reningssatser: kompletta satser i alla tre kolonnstorlekar
  • Kromatografikassetter: 1 ml och 5 ml-patroner, kompatibla med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
  • Bulk och anpassad: låt oss veta dina behov av glutation-agaros i bulk
Inkluderar:
Satser innehåller Pierce centrifugkolonner med glutation, ekvilibrerings-/tvättbuffert och glutation för att förbereda elueringsbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 –8 °C. Får ej frysas.
Form Vätska
Produktlinje Pierce
Kvantitet 2 patroner, 5 ml
Proteinform Rekombinant
Mål GST-märkt protein
Typ Kromatografikassett
Stationär fas Glutation
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts