Beskrivning
Pierce Glutathione Coated Plates är belagda med intakt glutation (GSH) och förblockerade för användning i infångnings- och detektionsanalyser som involverar glutation-S-transferas (GST fusionsproteiner. Dessa belagda plattor kan användas vid analys av cellysat för att bestämma närvaron och koncentrationen av GST-fusionsproteinet som produceras i ett uttryckssystem. Plattor kan också användas för att fånga och belägga fusionsproteiner via deras GST tag för efterföljande bindningsanalyser som involverar det rekombinanta proteinet. Eftersom plattorna är förblockerade är initial rening av cellysaten inte nödvändig.
Funktioner hos glutationbelagda plattor inkluderar:
• Selektiv —binder specifikt fusionsproteiner som innehåller glutation S-transferas
•Kapacitet —binder ca. 10 ng GST protein per brunn
•Mångsidigt —färdigt att binda plattformat är användbart för proteininteraktionsstudier
•Kompatibla —rengöringsmedel som används för att lysera celler hämmar inte GST proteinbindning till förbelagda plattor (i motsats till direktbeläggningsmetoder med polystyrenplattor)
•Klar att använda Förblockerad —med SuperBlock Blockerande buffert för att minska ospecifik bindning
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Standardkapacitet, Affinitet |
| Formatera | Standard |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, förvara oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel vid 4 °C. |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Förpackning | 5 tallrikar |
| Produktlinje | Pierce |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |