Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutationbelagda plattor
Produktkod. p-7227136 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Formatera:
96 brunnar
Stripplåt
Detektionsmetod:
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
fluorescens
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10237673
Brand: Thermo Scientific™ 15340
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Pierce Glutationbelagda plattor är standardmikroplattor med 96 brunnar belagda med intakt glutation (GSH) och förblockerade för användning i infångnings- och detektionsanalyser som involverar glutation-S-transferas (GST fusionsproteiner.
Pierce Glutathione Coated Plates är belagda med intakt glutation (GSH) och förblockerade för användning i infångnings- och detektionsanalyser som involverar glutation-S-transferas (GST fusionsproteiner. Dessa belagda plattor kan användas vid analys av cellysat för att bestämma närvaron och koncentrationen av GST-fusionsproteinet som produceras i ett uttryckssystem. Plattor kan också användas för att fånga och belägga fusionsproteiner via deras GST tag för efterföljande bindningsanalyser som involverar det rekombinanta proteinet. Eftersom plattorna är förblockerade är initial rening av cellysaten inte nödvändig.
Thermo Scientific Pierce Glutationbelagda plattor är mikroplattor belagda med intakt glutation (GSH) och förblockerade för användning i infångnings- och detektionsanalyser som involverar glutation-S-transferas (GST fusionsproteiner.
Funktioner hos glutationbelagda plattor inkluderar:
Selektiv —binder specifikt fusionsproteiner som innehåller glutation S-transferas
Kapacitet —binder ca. 10 ng GST protein per brunn
Mångsidigt —färdigt att binda plattformat är användbart för proteininteraktionsstudier
Kompatibla —rengöringsmedel som används för att lysera celler hämmar inte GST proteinbindning till förbelagda plattor (i motsats till direktbeläggningsmetoder med polystyrenplattor)
Klar att använda Förblockerad —med SuperBlock Blockerande buffert för att minska ospecifik bindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Standardkapacitet, Affinitet
Formatera 96 brunnar
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, förvara oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel vid 4 °C.
Detektionsmetod fluorescens
Förpackning 5 tallrikar
Produktlinje Pierce
Färg Svart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Ytbehandling Glutation
Plattblockering SuperBlock™ Buffert