Beskrivning
Utför hög renhet, storskalig rening av GST-märkta proteiner med Thermo Scientific™ Pierce Glutation Superflow Agaros, som består av glutation som har immobiliserats till en tvärbunden 6% pärlformad agaros.
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
Hög dynamisk bindningskapacitet– binder 10mg ren GST per ml harts vid en linjär flödeshastighet av 150 cm/timme; kan binda mer än 20mg/ml vid 30cm/timme flödeshastighet
Hög renhet– ger mer än 90 % renhet när den används för att rena överuttryckt GST eller GST-fusionsproteiner från lysat
Robust– starkt tvärbunden 6% agaros Superflow pärlstöd tolererar linjära flödeshastigheter upp till 1200 cm/timme
Kompatibel– bibehåller funktionen efter exponering för en mängd olika kemikalier och pH-värden
Kostnadseffektivt– hartset är stabilt genom flera cykler av rengöring och återanvändning
Rekommenderas för:
Medel- till storskalig FPLC rening av GST-märkta proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mg Pure GST Bindning per ml Harts vid 150 cm/timme flödeshastighet, 20 mg per ml vid 30 cm/timme flödeshastighet |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara vid 4 °C. |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 10 mL |
| Mål | GST-märkt protein |
| Typ | Agaros |
| Stationär fas | Glutation |
| Formatera | Flaska |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |