Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutation Superflow Agaros
Produktkod. 13434199 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10ml
250ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13434199 50 mL 50ml
13444199 1 L 1 L
13424199 10 mL 10ml
13454199 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13434199 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25237
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför hög renhet, storskalig rening av GST-märkta proteiner med glutation som har immobiliserats till en tvärbunden 6% pärlformad agaros.
Utför hög renhet, storskalig rening av GST-märkta proteiner med Thermo Scientific™ Pierce Glutation Superflow Agaros, som består av glutation som har immobiliserats till en tvärbunden 6% pärlformad agaros.
Ytterligare information och onlinebeställning
Pierce Glutation Superflow Agarose är ett starkt tvärbundet, hållbart harts som inte komprimeras vid flödeshastigheter som krävs för medel till stor skala FPLC reningar. Hartset håller väl för en mängd olika kemiska och pH-värden, och det är kompatibelt med vanliga procedurer för rengöring på plats. Den specifika bindningen av glutation till GST-taggen resulterar i hög renhet och högt utbyte i en enstegsreningsprocess.
Höjdpunkter:
  • Hög dynamisk bindningskapacitet– binder 10mg ren GST per ml harts vid en linjär flödeshastighet av 150 cm/timme; kan binda mer än 20mg/ml vid 30cm/timme flödeshastighet
  • Hög renhet– ger mer än 90 % renhet när den används för att rena överuttryckt GST eller GST-fusionsproteiner från lysat
  • Robust– starkt tvärbunden 6% agaros Superflow pärlstöd tolererar linjära flödeshastigheter upp till 1200 cm/timme
  • Kompatibel– bibehåller funktionen efter exponering för en mängd olika kemikalier och pH-värden
  • Kostnadseffektivt– hartset är stabilt genom flera cykler av rengöring och återanvändning
Rekommenderas för:
Medel- till storskalig FPLC rening av GST-märkta proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mg Pure GST Bindning per ml Harts vid 150 cm/timme flödeshastighet, 20 mg per ml vid 30 cm/timme flödeshastighet
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Produktlinje Pierce
Kvantitet 50 mL
Mål GST-märkt protein
Typ Agaros
Stationär fas Glutation
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts