Läs mer
Thermo Scientific™ Glycerol
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
Thermo Scientific™ Glycerol is high-purity glycerol (greater than 99% pure) for use in molecular biology methods.
Thermo Scientific™ Glycerol is high-purity glycerol for use in molecular biology methods. It is a colorless, slightly viscous liquid that is ≥99.0% pure.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol |
| Innehåll och lagring | Store at room temperature. |
| Produkttyp | Glycerol |
| Renhet | >99% |
| Kvantitet | 1 l |
| Form | Liquid |