Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Uppskattningssats för glykoproteinkolhydrater
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Glycoprotein Carbohydrate Estimation Kit gör det möjligt att mäta mängden proteinglykosylering som procent av den totala renade proteinmassan.
Höjdpunkter:
Kvalitativ– identifierar lätt renade proteiner som glykoproteiner eller prover som kontaminerade med sockerarter
Semi-kvantitativ– uppskattar procentandelen kolhydratinnehåll (vikt/vikt) i renat glykoprotein genom jämförelse med den inkluderade uppsättningen glykoproteinstandarder
Enkel procedur– klar på mindre än 75 minuter; instruktionerna inkluderar protokoll för mikroplattor och provrör
Anpassbar– standardkurvformat möjliggör design av alternativa tester för aldehyder och kolhydratkomponenter
Innehåller:
Natriumperjodat, analysbuffert, detektionsreagens och en 5-flaska uppsättning glykoproteinstandarder
Rekommenderas för:
Bestäm om en renad polyklonal antikropp eller annat protein är glykosylerat innan du försöker utföra kolhydratbaserade konjugerings- eller immobiliseringskemier med hydrazidreagens; Karakterisera och klassificera renade proteinfraktioner från en affinitetsprocedur; Bedöm socker- och kolhydratföroreningar i icke-glykosylerade proteinprover
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 60 röranalyser eller 250 mikroplattor • Sodium meta-Periodate, 500 mg • Pierce glykoproteindetektionsreagens, 500 mg • Glykoproteinanalysbuffert, 250 ml • Glykoprotein Standards Set, 5-proteinset |
| Beskrivning | Pierce Glycoprotein Carbohydrate Estimation Kit |
| Analysera | Uppskattning av glykoproteinkolhydrater |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Uppskattning av glykoproteinkolhydrater |
| Specificitet | Inte målspecifik |
| Tillräckligt för | 60 röranalyser eller 250 mikroplattanalyser |
| För användning med (applikation) | Lösningsbaserad detektion, absorption |
| För användning med (utrustning) | Spektrofotometer, mikroplattläsare |
| Mehr anzeigen |