Läs mer
Thermo Scientific™ Glykoproteinstandarder för Pierce™ Uppskattningssats för glykoproteinkolhydrater
Produktkod. 10760985 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 Protein
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10760985 5 Protein 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10760985 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3345.00 SEK
    2642.55 SEK / 1 uppsättningar
    Save 702.45 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Mät proteinglykosylering som procentandelen renad proteinmassa jämfört med inkluderade glykoproteinstandarder; använder perjodsyra Schiff-basreagens (PAS).
Thermo Scientific™ Pierce Glycoprotein Carbohydrate Estimation Kit gör det möjligt att mäta mängden proteinglykosylering som procent av den totala renade proteinmassan.
Glycoprotein Carbohydrate Estimation Kit innehåller sex renade glykoproteinstandarder och de nödvändiga analysreagensen för att effektivt uppskatta mängden oxiderbar glykosylering (% kolhydrat i vikt) av renade proteinprover. Sockergrupper i glykoproteinprovet oxideras först med natriummeta-perjodat för att producera detekterbara aldehydgrupper. Därefter reageras provet med det kolorimetriska glykoproteindetektionsreagenset. Absorbansen vid 550 nm av den resulterande lila reaktionsprodukten mäts med en spektrofotometer eller plattläsare. Slutligen beräknas kolhydratinnehållet i glykoproteinet genom jämförelse med resultat från de fem glykoproteinstandarder som ingår i kitet.
Höjdpunkter:
  • Kvalitativ– identifierar lätt renade proteiner som glykoproteiner eller prover som kontaminerade med sockerarter
  • Semi-kvantitativ– uppskattar procentandelen kolhydratinnehåll (vikt/vikt) i renat glykoprotein genom jämförelse med den inkluderade uppsättningen glykoproteinstandarder
  • Enkel procedur– klar på mindre än 75 minuter; instruktionerna inkluderar protokoll för mikroplattor och provrör
  • Anpassbar– standardkurvformat möjliggör design av alternativa tester för aldehyder och kolhydratkomponenter
Innehåller:
Natriumperjodat, analysbuffert, detektionsreagens och en 5-flaska uppsättning glykoproteinstandarder
Rekommenderas för:
Bestäm om en renad polyklonal antikropp eller annat protein är glykosylerat innan du försöker utföra kolhydratbaserade konjugerings- eller immobiliseringskemier med hydrazidreagens; Karakterisera och klassificera renade proteinfraktioner från en affinitetsprocedur; Bedöm socker- och kolhydratföroreningar i icke-glykosylerade proteinprover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: Att förbereda standardkurvor för uppskattning av glykoproteinkolhydrater
• Lysozym, lyofiliserat, 2,5 mg
• BSA, lyofiliserad, 2,5 mg
• Ovalbumin, lyofiliserat, 2,5 mg
• Apo-tranferrin, lyofiliserat, 2,5 mg
• Fetuin, lyofiliserad, 0,25 mg
• alfa-syraglykoprotein, 0,25 mg
Beskrivning Pierce Glycoprotein Standards Set
Analysera Glykoproteinstandarder
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttyp Uppskattning av glykoproteinkolhydrater
Specificitet Inte målspecifik
Tillräckligt för 60 röranalyser eller 250 mikroplattanalyser
För användning med (applikation) Intern standard
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kvantitet 5 Protein