Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Glykoproteinfärgningssats
Produktkod. 10688864 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
750 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10688864 750 ml 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10688864 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24562
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färga snabbt glykosylerade proteiner i polyakrylamidgeler med användning av periodic acid-Schiff (PAS)-metoden i detta bekväma kit.
Thermo Scientific™ Pierce Glycoprotein Staining Kit är ett bekvämt, snabbt och känsligt kit för färgning av glykosylerade proteiner i polyakrylamidgeler med användning av periodic acid-Schiff (PAS)-metoden.
Satsen innehåller tre väsentliga reagenser och ett komplett protokoll för att specifikt färga glykosylerade proteiner (glykoproteiner) som har separerats med polyakrylamidgelelektrofores (PAGE). En gel eller ett membran som innehåller separerade proteiner behandlas med en perjodatlösning, som oxiderar cis-diol sockergrupper i glykoproteiner. De resulterande aldehydgrupperna detekteras genom bildandet av Schiff-basbindningar med ett reagens som producerar magentaband. Traditionellt kallad periodic acid-Schiff (PAS) reagensmetoden, görs denna färgningsteknik enklare genom den bekväma förpackningen av essentiella reagenser i ett kit med lätta att följa instruktioner. Kitet innehåller positiva och negativa kontrollproteiner.
Höjdpunkter:
  • Specifik för glykoproteiner– periodic acid-Schiff-metoden (PAS) detekterar specifikt glykosylerade proteiner med sialinsyra och andra oxiderbara kolhydratgrupper
  • Optimerat protokoll– den traditionella metoden med tre reagenser har effektiviserats för att uppnå optimal färgning på mindre än två timmar (halva tiden som krävs för andra färgningsmetoder)
  • Kolorimetrisk– glykoproteiner detekteras som magentaband mot en svagt rosa eller färglös gelbakgrund
  • Kvalitativ färgning– detektionsgränsen beror på omfattningen av glykosylering och proteinstorlek och överflöd; detekterar 0,625 ng avidin och 0,16 g pepparrotsperoxidas per band
  • Kontroller ingår– komplett kit innehåller positiva och negativa kontrollproteiner (HRP respektive STI).
  • Geler och membran– effektiv för användning med polyakrylamid minigeler eller nitrocellulosamembran
Innehåller:
Tre reagenser i 250 ml flaskor (1 lösning och 2 torra pulver till vilka vatten måste tillsättas), plus två injektionsflaskor med lyofiliserade proteiner (1 mg vardera)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 10 minigeler (SDS-PAGE)
• Oxidationsreagens, 2,5 g pulver för att göra 250 ml
• Reduktionsreagens, 1,25 g pulver för att göra 250 ml
• Positiv kontroll (pepparrotsperoxidas), 1 mg
• Negativ kontroll (Sojaböntrypsinhämmare), 1 mg
• Glykoproteinfärgning, 250 mL Förvara
alla komponenter vid 4 °C.
Detekteringsplats In-Blot-detektion, In-Gel-detektion
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Fuchsin sulfit
Kvantitet 750 ml
Målmolekyl Proteiner (glykoproteiner)
Produktlinje Pierce
Produkttyp Glykoproteinfärgningssats
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Glycoprotein Staining Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .