Läs mer
Thermo Scientific™ GMBS (N-γ -maleimidobutyryl-oxisuccinimidester)
Produktkod. 10772915 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10772915 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 10772915 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22309
Tvärbinda aminer till sulfhydryler med denna korta tvärbindare som består av NHS-ester- och maleimidgrupper i ändarna av en alifatisk 6-atoms (7,3A) distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce GMBS är ett amin-till-sulfhydryl-tvärbindare som innehåller NHS-ester och maleimid-reaktiva grupper i motsatta ändar av en kort distansarm (7.3)Å s).
Höjdpunkter:
  • Mindre immunogent än SMCC
  • Reaktiva grupper: NHS-ester och maleimid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning GMBS
Molekylvikt (g/mol) 280.23
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 7,3 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, NHS Ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • GMBS (N-
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester