Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Get Anti-Mouse IgG-antikroppsbelagda plattor, klara, 96-brunnar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Antikroppsbelagda plattor är idealiska för bindningsanalyser när tillgängliga antikroppar finns i låga mängder eller de denaturerar och blir inaktiva vid direkt adsorption till polystyrenplattor.
Dessa plattor är förbelagda med get anti-mus (GAM) eller get anti-kanin (GAR) IgG polyklonala antikroppar, vilket gör att analysspecifika antikroppar kan fångas även från orena proteinprover. Plattorna levereras förblockerade och färdiga att använda. Pierce Secondary Antibody Coated Plates kan användas för direkta, indirekta, kompetitiva eller sandwich-analyser och finns tillgängliga i klar för kolorimetriska analyser, vit för kemiluminescensanalyser och svart för fluorescerande analyser.
Höjdpunkter:
- Förhindrar antikroppsdenaturering orsakad av direkt bindning
- Till skillnad från protein A eller G binder dessa endast till målarter
- Antikroppsbindningskapacitet är högre än direkt adsorption
- Förblockerad för att minska ospecifik bindning
- Billigare än Protein A- eller G-plattor
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Standardkapacitet, Affinitet |
| Innehåll och lagring | Obs: Plattorna är aktiverade till 100μ L och levereras förblockerad med SuperBlock™ Blockerande buffert. Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, placera oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse och förvara torkade vid 4 °C. |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Förpackning | 5 Tallrik |
| Produktlinje | Pierce |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Detektionsplatta, immunanalys, ELISA |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 100μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |