Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ GPCR-extraktions- och stabiliseringsreagens
Produktkod. 16585651 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
16585651 100 mL
1 options
Produktkod. 16585651 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A43436
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör effektiv extraktion och stabilisering av G-kopplade proteinreceptorer (GPCR) och andra membranassocierade proteiner från odlade däggdjursceller eller vävnad samtidigt som receptorintegriteten på lång sikt bevaras
  • Thermo Scientific GPCR-extraktions- och stabiliseringsreagens möjliggör effektiv extraktion och stabilisering av G-kopplade proteinreceptorer (GPCR) och andra membranassocierade proteiner från odlade däggdjursceller eller vävnad samtidigt som receptorintegriteten på lång sikt bevaras.
  • Enkel att använda —allt-i-ett-formulering för att extrahera och stabilisera GPCR på en timme
  • GPCR-—konservering stabiliserar receptorn i en detergentmicell för att säkerställa receptorns funktion
  • Optimerad —formulering och procedur ger skonsam men effektiv extraktion av GPCR från plasmamembranet
  • Kompatibelt —lysat är direkt kompatibelt med nedströmsapplikationer inklusive western blotting, immunoutfällning och receptorligandbindningsanalyser
  • GPCR-extraktions- och stabiliseringsreagens är enkel att använda. Provet skördas först, tvättas och pelleteras. Receptorn extraheras sedan med användning av reagenset, följt av centrifugering. Det resulterande helcellysatet innehåller solubiliserade och stabiliserade receptorer. Reagenset har testats för användning med endogena och överuttryckta GPCR, och receptorfunktionen har verifierats med receptorligandbindningsanalyser.
  • GPCR är en stor familj av receptorer med sju transmembrandomäner som spelar en nyckelroll vid överföring av signaler över cellmembranet. De är effektiva läkemedelsmål för genetiska och immunsystemstörningar och fungerar som potentiella biomarkörer och terapeutiska mål för cancerbehandling. En av de stora utmaningarna inom GPCR-forskning är förmågan att effektivt extrahera receptorn från membranet utan att kompromissa med proteinets strukturella och funktionella integritet.
  • GPCR-extraktions- och stabiliseringsreagens inkapslar receptorn i en detergentmicell som är optimerad för att säkerställa receptorfunktionen i upp till en vecka vid förvaring vid 4 °C och en månad vid förvaring vid -20 C °efter extraktion, vilket ger mer flexibilitet för receptoranalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 mL
Formatera Liquid
Produkttyp Reagent
Volym (metrisk) 100 mL
Innehåll och lagring Store in refrigerator (2–8°C).
Frakt skick Room Temperature
Produktlinje Pierce