Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ GST (glutation-S-transferas)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ GST (Glutation S-Transferase) är rent, lyofiliserat glutation S-transferas för användning i en mängd olika proteinforskningsförfaranden.
Detta rena GST från Schistosoma japonicum är användbar i en mängd olika tillämpningar som involverar GST-märkta fusionsproteiner och glutationaffinitetsrening. Uttrycket av främmande proteiner i E. coli med hjälp av ett glutation S-transferas (GST fusionssystem är en metod att välja mellan för att studera funktionen av särskilda proteiner, för att rena interagerande faktorer och för att generera antikroppar mot sammansmälta proteiner. Analyser som involverar GST-märkta proteiner kräver vanligtvis eller drar nytta av användningen av ren GST som kontroll eller standard.
Höjdpunkter:
- Renad från Schistosoma japonicum
- Användbar som molekylviktsmarkör vid gelanalys av GST-märkta proteiner
- Lämplig som standard eller kontroll i ELISA och neddragningsanalyser som involverar GST-märkta proteiner
- Idealisk för att testa tagg-specifik korsreaktivitet av antikroppar i ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 1 mg |
| För användning med (applikation) | Immunfällning |
| Proteinform | Rekombinant |
| Typ | GST (glutation-S-transferas) |