Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ GST Protein Interaction Pull-Down Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Rena proteininteraktionskomplex som involverar praktiskt taget alla användarlevererade GST-märkta fusionsproteiner med Thermo Scientific™ Pierce GST Protein Interaction Pull-Down Kit.
Höjdpunkter:
GST neddragning– renar proteininteraktorer från något GST-märkt fusionsprotein
Komplett kit– tillhandahåller alla komponenter och detaljerat protokoll för att rena protein:protein-interaktioner
Ingen speciell utrustning behövs– använder vanlig laboratorieutrustning och reagens (t.ex. mikrocentrifug)
Bekväm– mikrocentrifugspinkolonner underlättar enkel och effektiv hantering av glutationagarospärlor, inklusive enkel bearbetning av flera prover
Flexibel– instruktionerna inkluderar protokoll för betes- och bytesproteiner från olika källor
Innehåller:
Glutationagarosharts, lysbuffert, TBS pack, glutation för eluering, mikrocentrifugspinkolonner och uppsamlingsrör
Rekommenderas för:
Upptäck en ny protein:protein-interaktion från ett cellysat; Bekräfta en förmodad interaktion från ett cellysat eller med ett tidigare renat protein; Extrahera protein:proteininteraktionsinformation från in vitro-transkriptions-/translationslysat
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 750 μL |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Formulering | Slurry: 50 % |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: Minst 25 neddragningsreaktioner, var och en med 25μ L harts • Glutationagaros, 750μ L • Pull-Down Lysis-buffert, 250 ml • Glutation, 1 g • TBS Förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning • Pierce Spin-kolonner och tillbehör, 27 kolumner • Mikrocentrifuguppsamlingsrör, 100 rör Förvara Pierce Lysis Buffer vid mottagandet i rumstemperatur. Förvara återstående satskomponenter vid 4 °C. |
| Analysera | Affinitetsrening |
| För användning med (utrustning) | Mikrocentrifug |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 25 reaktioner kit |
| För användning med (applikation) | Pull-Down (tagg-baserad) |
| Mål | Inte målspecifik |
| Visa mer |