Description
Thermo Scientific™ Pierce Guanidin-HCl är ren, kristallin guanidinhydroklorid, en denatureringsmedel med många proteinforskningstillämpningar.
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
- Guanidin ·HCl (Sequanal-kvalitet) är en högrenad, färdig att använda denatureringsmedel
- Fri från UV-absorberande material i intervallet 225– 300 nm
- Skarpt UV-gränsspektrum med A 260 mindre än 0,03
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 20 till 25 °C. |
| Form | Puder |
| Reagenstyp | Kaotrop, denatureringsmedel |
| Kvantitet | 500 g |
| Produkttyp | Guanidinhydroklorid |
Safety and Handling
Product Identifier
- Guanidine Hydrochloride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride