Läs mer
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidaskonjugatstabilisator/spädningsmedel
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Guardian Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent bevarar utspädda (1-1 000 ng/mL) HRP-konjugat i mer än sex månader vid rumstemperatur utan signifikant förlust av aktivitet.
Analyskompatibel - lägg helt enkelt till din favoritblockerande buffert för att skapa det perfekta spädningsmedlet för din HRP-baserade ELISA system
Bekvämt - förvara bruksfärdiga spädningar (1:1 000-1:100 000) som upprätthåller enzymaktivitet i kylskåpet utan alikvotering
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Peroxidaskonjugatstabilisator/spädningsmedel |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Väktare |
| Kvantitet | 1 L |