Läs mer
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidaskonjugatstabilisator/spädningsmedel
Produktkod. 11849320 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
200ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11849320 200 mL 200ml
10229183 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11849320 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37548
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bevara utspädda (1-1 000 ng/ml) HRP-konjugat i mer än sex månader vid rumstemperatur utan betydande förlust av aktivitet med Guardian Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent.
Thermo Scientific™ Guardian Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent bevarar utspädda (1-1 000 ng/mL) HRP-konjugat i mer än sex månader vid rumstemperatur utan signifikant förlust av aktivitet.
  • Analyskompatibel - lägg helt enkelt till din favoritblockerande buffert för att skapa det perfekta spädningsmedlet för din HRP-baserade ELISA system
  • Bekvämt - förvara bruksfärdiga spädningar (1:1 000-1:100 000) som upprätthåller enzymaktivitet i kylskåpet utan alikvotering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Peroxidaskonjugatstabilisator/spädningsmedel
Fysisk form Vätska
Produktlinje Guardian
Kvantitet 200 mL