Läs mer
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidaskonjugatstabilisator/spädningsmedel
Produktkod. p-4530282 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
200 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
200ml
Produktkod. 11849320
Brand: Thermo Scientific™ 37548
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bevara utspädda (1-1 000 ng/ml) HRP-konjugat i mer än sex månader vid rumstemperatur utan betydande förlust av aktivitet med Guardian Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent.
Thermo Scientific™ Guardian Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent bevarar utspädda (1-1 000 ng/mL) HRP-konjugat i mer än sex månader vid rumstemperatur utan signifikant förlust av aktivitet.
  • Analyskompatibel - lägg helt enkelt till din favoritblockerande buffert för att skapa det perfekta spädningsmedlet för din HRP-baserade ELISA system
  • Bekvämt - förvara bruksfärdiga spädningar (1:1 000-1:100 000) som upprätthåller enzymaktivitet i kylskåpet utan alikvotering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Peroxidaskonjugatstabilisator/spädningsmedel
Fysisk form Vätska
Produktlinje Guardian
Kvantitet 200 mL